1-Chlorophthalazin-4-one 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21968-1G OR21968-250MG OR21968-5G
APOSOR21968-1GEA 305 DKK
APOSOR21968-1G APOSOR21968-250MG APOSOR21968-5G
1-Chlorophthalazin-4-one 96%
1-Chlorophthalazin-4-one
Formel: C₈H₅ClN₂O
Smeltepunkt: 270…274 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00102192
CAS-nummer: 2257-69-4