2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21965-1G OR21965-5G
APOSOR21965-1GEA 654 DKK
APOSOR21965-1G APOSOR21965-5G
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol 97%
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Molekylvægt: 203.24 g/mol
Smeltepunkt: 72…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00100006
CAS-nummer: 103788-65-4
EINECS: 452-560-4