2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21964-1G OR21964-250MG
APOSOR21964-1GEA 327 DKK
APOSOR21964-1G APOSOR21964-250MG
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
Smeltepunkt: 131…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00100005
CAS-nummer: 107367-98-6