2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)methanol
OR21959-10G OR21959-1G OR21959-5G
APOSOR21959-10GEA 1960 DKK
APOSOR21959-10G APOSOR21959-1G APOSOR21959-5G
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₁ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00210141
CAS-nummer: 93983-13-2