2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21944-25G OR21944-5G
APOSOR21944-25GEA 654 DKK
APOSOR21944-25G APOSOR21944-5G
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinon
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinon
Formel: C₁₄H₂₀O₂
Kogepunkt: 75…80 °C/0,7mmHg
Smeltepunkt: 65…67 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001601
CAS-nummer: 719-22-2