3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21943-25G OR21943-5G
APOSOR21943-25GEA 3640 DKK
APOSOR21943-25G APOSOR21943-5G
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Formel: C₁₆H₂₄O₂
Smeltepunkt: 146…147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017520
CAS-nummer: 14035-33-7