4'-tert-Butylacetophenon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21926-25G OR21926-5G
APOSOR21926-25GEA 600 DKK
APOSOR21926-25G APOSOR21926-5G
4'-tert-Butylacetophenon 95%
4'-tert-Butylacetophenon
Formel: C₁₂H₁₆O
Kogepunkt: 107…108 °C/5mmHg
Smeltepunkt: 17…18 °C
Massefylde: 0,964 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017256
CAS-nummer: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
UN nummer: 1224
ADR: 3,III