1-Brom-4-hexylbenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Bromophenyl)hexane
OR21925-100G OR21925-25G
APOSOR21925-100GEA 2350 DKK
APOSOR21925-100G APOSOR21925-25G
1-Brom-4-hexylbenzen 97%
1-Brom-4-hexylbenzen
Formel: C₁₂H₁₇Br
Kogepunkt: 145 °C/0,75mmHg
Massefylde: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061114
CAS-nummer: 23703-22-2