2-Heptylcyclopentan-1-one oxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR21896-1G OR21896-5G OR21896-10G OR21896-25G OR21896-50G
APOSOR21896-1GEA 889 DKK
APOSOR21896-1G APOSOR21896-5G APOSOR21896-10G APOSOR21896-25G APOSOR21896-50G
2-Heptylcyclopentan-1-one oxime
2-Heptylcyclopentan-1-one oxime
Formel: C₁₂H₂₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09998437
CAS-nummer: 165385-93-3