4-Hydroxy-3-nitropyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21872-500G OR21872-100G OR21872-25G OR21872-1KG OR21872-5KG
APOSOR21872-500GEA 2760 DKK
APOSOR21872-500G APOSOR21872-100G APOSOR21872-25G APOSOR21872-1KG APOSOR21872-5KG
4-Hydroxy-3-nitropyridin
4-Hydroxy-3-nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₃
Smeltepunkt: 280…285 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128874
CAS-nummer: 5435-54-1