Methyl4-amino-2-methoxybenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21849-100G OR21849-25G OR21849-500G
APOSOR21849-100GEA 414 DKK
APOSOR21849-100G APOSOR21849-25G APOSOR21849-500G
Methyl4-amino-2-methoxybenzoat 98%
Methyl4-amino-2-methoxybenzoat
Formel: C₉H₁₁NO₃
Smeltepunkt: 155…159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017202
CAS-nummer: 27492-84-8
EINECS: 248-494-9