2-Chlor-3-methyl-5-nitropyridin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-5-nitro-3-picoline
OR21846-1G OR21846-5G
APOSOR21846-1GEA 164 DKK
APOSOR21846-1G APOSOR21846-5G
2-Chlor-3-methyl-5-nitropyridin 95%
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molekylvægt: 172.57 g/mol
Smeltepunkt: 42…44 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00173686
CAS-nummer: 22280-56-4
EINECS: 244-889-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III