Methyl isoquinoline-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21830-1G OR21830-5G
APOSOR21830-1GEA 414 DKK
APOSOR21830-1G APOSOR21830-5G
Methyl isoquinoline-3-carboxylate
Methyl isoquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₉NO₂
Smeltepunkt: 84…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075138
CAS-nummer: 27104-73-0