Chlordiphenylphosphin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DPPC, Diphenylchlorophosphine
OR2181-100G OR2181-25G
APOSOR2181-100GEA 545 DKK
APOSOR2181-100G APOSOR2181-25G
Chlordiphenylphosphin
Chlordiphenylphosphin
Formel: C₁₂H₁₀ClP
Molekylvægt: 220.64 g/mol
Kogepunkt: 320 °C
Massefylde: 1.229 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000529
CAS-nummer: 1079-66-9
EINECS: 214-093-2
UN nummer: 3265
ADR: 8 II