(3-Methoxyphenyl)acetonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Methoxybenzyl cyanide, 2-(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
OR21798-25G OR21798-5G
APOSOR21798-25GEA 218 DKK
APOSOR21798-25G APOSOR21798-5G
(3-Methoxyphenyl)acetonitril
(3-Methoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₉H₉NO
Molekylvægt: 147.18 g/mol
Kogepunkt: 278…282 °C
Massefylde: 1.082 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001910
CAS-nummer: 19924-43-7
EINECS: 243-428-5
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III