3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR21791-1G OR21791-250MG OR21791-500MG OR21791-5G
APOSOR21791-1GEA 1750 DKK
APOSOR21791-1G APOSOR21791-250MG APOSOR21791-500MG APOSOR21791-5G
3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl chloride
3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl chloride
Formel: C₁₁H₁₀Cl₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084949
CAS-nummer: 175136-00-2