2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21788-1G OR21788-5G
APOSOR21788-1GEA 327 DKK
APOSOR21788-1G APOSOR21788-5G
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Molekylvægt: 180.21 g/mol
Smeltepunkt: 89…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085106
CAS-nummer: 34624-38-9