(3-Methoxyphenyl)eddikesyreethylester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21783-25G OR21783-5G OR21783-100G
APOSOR21783-25GEA 556 DKK
APOSOR21783-25G APOSOR21783-5G APOSOR21783-100G
(3-Methoxyphenyl)eddikesyreethylester
(3-Methoxyphenyl)eddikesyreethylester
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Kogepunkt: 109…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026897
CAS-nummer: 35553-92-5