Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21762-25G OR21762-100G
APOSOR21762-25GEA 426 DKK
APOSOR21762-25G APOSOR21762-100G
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate
Formel: C₁₆H₁₄O₄
Smeltepunkt: 213…215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017201
CAS-nummer: 792-74-5
EINECS: 212-341-4