5-Chlor-o-anisidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Chloro-2-methoxyaniline, 5-Chloro-2-anisidine, 2-Amino-4-chloroanisole
OR21760-100G OR21760-500G
APOSOR21760-100GEA 828 DKK
APOSOR21760-100G APOSOR21760-500G
5-Chlor-o-anisidin 98%
5-Chlor-o-anisidin
Formel: C₇H₈ClNO
Molekylvægt: 157.6 g/mol
Kogepunkt: 135 °C/8mmHg
Smeltepunkt: 79…84 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007777
CAS-nummer: 95-03-4
EINECS: 202-385-2
UN nummer: 2233
ADR: 6.1 III