1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2176-100G OR2176-25G OR2176-5G
APOSOR2176-100GEA 7010 DKK
APOSOR2176-100G APOSOR2176-25G APOSOR2176-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formel: C₈H₁₀Cl₃N₅
Smeltepunkt: 222…228 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173791
CAS-nummer: 21703-08-2