4-[1-(4-Aminophenyl)-1-methylethyl]aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21754-1G OR21754-5G
APOSOR21754-1GEA 269 DKK
APOSOR21754-1G APOSOR21754-5G
4-[1-(4-Aminophenyl)-1-methylethyl]aniline
4-[1-(4-Aminophenyl)-1-methylethyl]aniline
Formel: C₁₅H₁₈N₂
Smeltepunkt: 126…133 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00438683
CAS-nummer: 2479-47-2
EINECS: 219-612-6