4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21746-1G OR21746-250MG OR21746-500MG
APOSOR21746-1GEA 2530 DKK
APOSOR21746-1G APOSOR21746-250MG APOSOR21746-500MG
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formel: C₆H₇ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067854
CAS-nummer: 14628-57-0