2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21720-10G OR21720-1G OR21720-5G
APOSOR21720-10GEA 3200 DKK
APOSOR21720-10G APOSOR21720-1G APOSOR21720-5G
2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester 95%
2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester
Formel: C₇H₉NO₂S₂
Smeltepunkt: 85…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067841
CAS-nummer: 3490-92-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III