3-Chlor-5-iodbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2165-1G OR2165-5G OR2165-25G
APOSOR2165-1GEA 164 DKK
APOSOR2165-1G APOSOR2165-5G APOSOR2165-25G
3-Chlor-5-iodbenzoesyre 98%
3-Chlor-5-iodbenzoesyre
Formel: C₇H₄ClIO₂
Smeltepunkt: 190…191 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00672966
CAS-nummer: 289039-25-4