4-Chlor-3-iodphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2164-10G OR2164-1G
APOSOR2164-10GEA 1310 DKK
APOSOR2164-10G APOSOR2164-1G
4-Chlor-3-iodphenol
4-Chlor-3-iodphenol
Formel: C₆H₄ClIO
Smeltepunkt: 75…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070769
CAS-nummer: 202982-72-7