3-Bromo-4-chlorophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2161-5G OR2161-100G OR2161-25G
APOSOR2161-5GEA 230 DKK
APOSOR2161-5G APOSOR2161-100G APOSOR2161-25G
3-Bromo-4-chlorophenol 98%
3-Bromo-4-chlorophenol
Formel: C₆H₄BrClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070740
CAS-nummer: 13659-24-0