Pyrazin-2,3-dicarboxylsyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21608-25G OR21608-100G
APOSOR21608-25GEA 164 DKK
APOSOR21608-25G APOSOR21608-100G
Pyrazin-2,3-dicarboxylsyre 99%
Pyrazin-2,3-dicarboxylsyre
Formel: C₆H₄N₂O₄
Smeltepunkt: 188 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006131
CAS-nummer: 89-01-0
EINECS: 201-875-3