2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2159-100G OR2159-25G OR2159-5G
APOSOR2159-100GEA 0 DKK
APOSOR2159-100G APOSOR2159-25G APOSOR2159-5G
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₉BrClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012853
CAS-nummer: 5465-63-4