4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4,5-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
OR21541-25G OR21541-100G
APOSOR21541-25GEA 578 DKK
APOSOR21541-25G APOSOR21541-100G
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
Smeltepunkt: 87…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051686
CAS-nummer: 933-76-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III