(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
OR2153-100G OR2153-10G OR2153-25G
APOSOR2153-100GEA 4090 DKK
APOSOR2153-100G APOSOR2153-10G APOSOR2153-25G
(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₆BrClO₂
Smeltepunkt: 101…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153890
CAS-nummer: 81682-38-4