2-Acetyl-1H-pyrrol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21519-5G OR21519-100G
APOSOR21519-5GEA 132 DKK
APOSOR21519-5G APOSOR21519-100G
2-Acetyl-1H-pyrrol 98%
2-Acetyl-1H-pyrrol
Formel: C₆H₇NO
Kogepunkt: 220 °C
Smeltepunkt: 88…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005220
CAS-nummer: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2