Methylcyclopentadiene dimer 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2150-1KG OR2150-250G OR2150-100G
APOSOR2150-1KGEA 1160 DKK
APOSOR2150-1KG APOSOR2150-250G APOSOR2150-100G
Methylcyclopentadiene dimer 95%
Methylcyclopentadiene dimer
Formel: C₁₂H₁₆
Kogepunkt: 198…201 °C
Smeltepunkt: –51 °C
Massefylde: 0,941 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082297
CAS-nummer: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
UN nummer: 3295
ADR: 3,III