3-Chlor-6-methylpyridazin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR21484-100G OR21484-25G OR21484-5G
APOSOR21484-100GEA 1810 DKK
APOSOR21484-100G APOSOR21484-25G APOSOR21484-5G
3-Chlor-6-methylpyridazin 98%
3-Chloro-6-methylpyridazine
Formel: C₅H₅ClN₂
Smeltepunkt: 58…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052905
CAS-nummer: 1121-79-5