4-Brom-2,3-dimethyl-6-nitroanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR21476-25G
OR21476-5G
OR21476-100G
APOSOR21476-25GEA
1220
DKK
APOSOR21476-25G
APOSOR21476-5G
APOSOR21476-100G
4-Brom-2,3-dimethyl-6-nitroanilin
4-Brom-2,3-dimethyl-6-nitroanilin
Formel:
C₈H₉BrN₂O₂ Smeltepunkt: 152…154 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051710 CAS-nummer: 108485-13-8 |