4-Brom-2,3-dimethyl-6-nitroanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21476-25G OR21476-5G OR21476-100G
APOSOR21476-25GEA 1220 DKK
APOSOR21476-25G APOSOR21476-5G APOSOR21476-100G
4-Brom-2,3-dimethyl-6-nitroanilin
4-Brom-2,3-dimethyl-6-nitroanilin
Formel: C₈H₉BrN₂O₂
Molekylvægt: 245.08 g/mol
Smeltepunkt: 152…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051710
CAS-nummer: 108485-13-8