3,4-Dimethyl-o-phenylendiamin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21475-1G OR21475-5G
APOSOR21475-1GEA 752 DKK
APOSOR21475-1G APOSOR21475-5G
3,4-Dimethyl-o-phenylendiamin
3,4-Dimethyl-o-phenylendiamin
Formel: C₈H₁₂N₂
Smeltepunkt: 86…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051709
CAS-nummer: 41927-01-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III