3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(3-Indolyl)piperidine, 3-(4-Piperidyl)indole
OR2147-1G OR2147-5G OR2147-25G
APOSOR2147-1GEA 414 DKK
APOSOR2147-1G APOSOR2147-5G APOSOR2147-25G
3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole 95+%
3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole
Formel: C₁₃H₁₆N₂
Molekylvægt: 200.29 g/mol
Smeltepunkt: 223…229 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01764670
CAS-nummer: 17403-09-7