2-(Phenylsulphanyl)nicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Phenylthio)nicotinonitrile
OR21429-10G OR21429-1G OR21429-5G
APOSOR21429-10GEA 3260 DKK
APOSOR21429-10G APOSOR21429-1G APOSOR21429-5G
2-(Phenylsulphanyl)nicotinonitrile
2-(Phenylsulphanyl)nicotinonitrile
Formel: C₁₂H₈N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052659
CAS-nummer: 35620-68-9