Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 7-azaindole-2-carboxylate, Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR2140-250MG OR2140-100MG
APOSOR2140-250MGEA 251 DKK
APOSOR2140-250MG APOSOR2140-100MG
Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 190.2000 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09998715
CAS-nummer: 221675-35-0