2-(1H)-Tetrahydropyrimidinethione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21392-100G OR21392-5G OR21392-25G
APOSOR21392-100GEA 1970 DKK
APOSOR21392-100G APOSOR21392-5G APOSOR21392-25G
2-(1H)-Tetrahydropyrimidinethione
2-(1H)-Tetrahydropyrimidinethione
Formel: C₄H₈N₂S
Smeltepunkt: 210…212 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060526
CAS-nummer: 2055-46-1
EINECS: 218-152-3