4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21385-25G OR21385-100G
APOSOR21385-25GEA 985 DKK
APOSOR21385-25G APOSOR21385-100G
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
Formel: C₅H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006455
CAS-nummer: 5157-08-4