α-Brom-3,4-dichlortoluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
OR21377-25G OR21377-5G
APOSOR21377-25GEA 589 DKK
APOSOR21377-25G APOSOR21377-5G
α-Brom-3,4-dichlortoluen 97%
α-Brom-3,4-dichlortoluen
Formel: C₇H₅BrCl₂
Molekylvægt: 239.93 g/mol
Kogepunkt: 115…120 °C/1mmHg
Massefylde: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041363
CAS-nummer: 18880-04-1
UN nummer: 3265
ADR: 8 II