3,6-Dichlorpyridazin 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR21358-100G OR21358-500G
APOSOR21358-100GEA 164 DKK
APOSOR21358-100G APOSOR21358-500G
3,6-Dichlorpyridazin 96%
3,6-Dichloropyridazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Smeltepunkt: 66…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006466
CAS-nummer: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III