5-Brom-2-hydroxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
OR21356-100G OR21356-1KG OR21356-500G
APOSOR21356-100GEA 164 DKK
APOSOR21356-100G APOSOR21356-1KG APOSOR21356-500G
5-Brom-2-hydroxybenzaldehyd 98%
5-Brom-2-hydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₅BrO₂
Molekylvægt: 201.02 g/mol
Smeltepunkt: 102…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003330
CAS-nummer: 1761-61-1
EINECS: 217-167-2