Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21323-100G OR21323-25G
APOSOR21323-100GEA 613 DKK
APOSOR21323-100G APOSOR21323-25G
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Formel: C₈H₈ClNO₂
Kogepunkt: 106 °C/8mmHg
Smeltepunkt: 65…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017568
CAS-nummer: 5900-58-3
EINECS: 227-593-0