5-Brom-2-methoxybenzensulfonylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR21318-25G OR21318-5G OR21318-100G
APOSOR21318-25GEA 382 DKK
APOSOR21318-25G APOSOR21318-5G APOSOR21318-100G
5-Brom-2-methoxybenzensulfonylchlorid 98%
5-Brom-2-methoxybenzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₆BrClO₃S
Smeltepunkt: 115…118 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051768
CAS-nummer: 23095-05-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II