4-Brom-o-toluidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21308-100G OR21308-25G OR21308-500G
APOSOR21308-100GEA 317 DKK
APOSOR21308-100G APOSOR21308-25G APOSOR21308-500G
4-Brom-o-toluidin
4-Brom-o-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Kogepunkt: 240 °C
Smeltepunkt: 56…60 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007825
CAS-nummer: 583-75-5
UN nummer: 3335
ADR: 9,III