6-Chloranthranilsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21294-100G OR21294-25G OR21294-5G
APOSOR21294-100GEA 273 DKK
APOSOR21294-100G APOSOR21294-25G APOSOR21294-5G
6-Chloranthranilsyre
6-Chloranthranilsyre
Formel: C₇H₆ClNO₂
Smeltepunkt: 142…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051530
CAS-nummer: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8