2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR21275-1G OR21275-5G
APOSOR21275-1GEA 774 DKK
APOSOR21275-1G APOSOR21275-5G
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Formel: C₈H₉ClN₂O₃
Smeltepunkt: 210…212 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051997
CAS-nummer: 36765-84-1
UN nummer: 1759
ADR: 8,III